Przejdź do
B6060
BVT.948
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
4-Hydroxy-3,3-dimethyl-2H-benzo[g]indole-2,5(3H)-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
898,00 zł
763,30 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, protect from light, under inert gas
763,30 zł
Cena katalogowa898,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, protect from light, under inert gas
color
red
solubility
DMSO: 18 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)C(=O)N=C2c3ccccc3C(=O)C(O)=C12
InChI
1S/C14H11NO3/c1-14(2)9-10(15-13(14)18)7-5-3-4-6-8(7)11(16)12(9)17/h3-6,17H,1-2H3
InChI key
BAQXWJQSUXZVIP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BVT.948 is a non-competitive inhibitor of protein tyrosine phosphatase (PTP). Enhances insulin signaling in cells and inhibits several cytochrome P450 isoforms in vitro.
Features and Benefits
BVT.948 is a non-competitive inhibitor of protein tyrosine phosphatase (PTP). Enhances insulin signaling in cells and inhibits several cytochrome P450 isoforms in vitro. Works through a different mechanism then the other PTP inhibitors. BVT.948 was able to enhance insulin signaling in cells, although it did not increase tyrosine phosphorylation globally. Furthermore, the compound was active in vivo, enhancing insulin tolerance tests in ob/ob mice, therefore apparently enhancing insulin sensitivity. BVT.948 was able to inhibit several other PTPs tested and also was efficient at inhibiting several cytochrome P450 isoforms in vitro.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1205
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: insoluble, DMSO: 18 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage condition
under inert gas, desiccated, protect from light
storage condition
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)