Przejdź do
B6404
BCIP®/NBT solution, premixed
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
491,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105333
491,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
General description
Substrate for visualizing alkaline phosphatase conjugates in Western blotting.
Application
BCIP/NBT solution, premixed has been used:
  • as a substrate to develop dot-blots
  • as a substrate to reveal alkaline phosphatase in the immunohistochemical analysis
  • to detect specific immune complexes in western blot analysis
Other Notes
0.48 mM NBT, 0.56 mM BCIP, 10 mM Tris and 59.3 mM MgCl2, pH approx. 9.2
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B1911B5655B3679
description
-
description
ready to use solution
description
tablet
description
ready to use alkaline phosphatase substrate
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
tablet
form
liquid
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review