Przejdź do
B6429
Casein Blocking Buffer 10x
for Northern and Southern blotting, solution
Synonim(y):
10x Blocking Buffer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
421,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12161700
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
solution
technique(s)
Southern blotting: suitable
storage temp.
room temp
General description
Casein is a phosphoprotein found in milk. It is classified into four subtypes, including αS1-, αS2-, β-, and κ-caseins.
Sigma’s 10x Blocking Buffer is a casein-based blocking agent routinely used to reduce non-specific binding of detection reagents to the Northern and Southern Blot membranes.
Application
Casein Blocking Buffer 10x has been used in:
  • western blotting
  • enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
  • immunohistochemistry
Features and Benefits
  • Better blocking performance than dried milk or BSA
  • Easy-to-use concentrate
  • Compatible with neutral and positively-charged membranes
  • Compatible with chemiluminescent and colorimetric detection assays
Preparation Note
Dilute 10x Blocking Buffer with molecular biology grade water before use.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7594G7663C9483
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
for Northern and Southern blotting, powder blend
description
for Western blotting, powder blend
description
liquid
technique(s)
Southern blotting: suitable
technique(s)
Southern blotting: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solution
form
powder blend
form
powder blend
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
55965-84-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Is Casein Blocking Buffer (B6429) compatible with SSC-based pre-hybridization or hybridization buffers for Northern blotting (e.g. 6× SSC, 0.5% SDS) with directly fluorescently labeled probes, or is it intended only for post-hybridization blocking steps?
    1 answer
    1. The 10X Casein Blocking Buffer is recommended for both colorimetric and chemiluminescent detection. It is used as a blocking solution for detection, which occurs after hybridization and is suitable for Northern and Southern applications.
      Please also review our Technical Document, Northern & Southern Blot Protocols, available at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/gel-electrophoresis/southern-and-northern-blotting
      Helpful?
  2. Hi, how much time can be the casein blocking buffer 10X stored from its opening?
    1 answer
    1. This product does not have an expiration date once opened. The datasheet indicates the following regarding storage and stability:
      Storage/Stability: Store the 10X Casein Blocking Buffer at room temperature. It is also stable when stored at 2–8°C. Casein may precipitate over time, which is normal and should not impact the performance of the 10X Blocking Buffer. If precipitation is observed, resuspension of the solids can be achieved by inverting the bottle several times or by vortexing for a few seconds.
      Helpful?
  3. Hi, would it be possible to know the % of casein in your Casein Blocking Buffer 10X Cat# B6429? Thank you.
    1 answer
    1. The composition of this product is proprietary and cannot be disclosed. However, it can be stated that the product is a blocking reagent derived from bovine milk casein and does not contain any serum albumin.
      Helpful?
  4. whats the percentage casein in 10X of B6429-500ml ?
    1 answer
    1. Unfortunately, the concentration of casein is considered proprietary.
      Helpful?
  5. Will my RNA samples and probes be safe with this buffer if we are using horseradish peroxidase and chemiluminescent detection?
    1 answer
    1. The 10X Casein Blocking Buffer is recommended for both colorimetric and chemiluminescent detection. It is used as a blocking solution for detection, which occurs after hybridization and is suitable for Northern and Southern applications.
      Helpful?
  6. What is the pH? What is the counter ion? Is there saline salt in the preparation (0.15M)?
    1 answer
    1. Unfortunately, the composition of this product is proprietary and can't be disclosed.
      Helpful?
  7. What is the % w/v casein in this solution?
    1 answer
    1. The casein concentration is 1.8% of the total solution.
      Helpful?
  8. What is the solution solvent? What grade of reagent is this in terms of sterility and associated testing?
    1 answer
    1. As mentioned in the product detail page, this product is a molecular biology-grade product. A solution is prepared by diluting the 10x Blocking Buffer with molecular biology-grade water.