Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3600,00 zł
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 24 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCCN1C(=O)c3c(Br)cccc3-n4cnc(C(=O)OC(C)(C)C)c24
InChI
1S/C19H20BrN3O3/c1-19(2,3)26-18(25)15-16-13-8-5-9-22(13)17(24)14-11(20)6-4-7-12(14)23(16)10-21-15/h4,6-7,10,13H,5,8-9H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI key
LWUDDYHYYNNIQI-ZDUSSCGKSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), powder | description ≥97% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), powder |
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 24 mg/mL, H2O: insoluble | solubility water: insoluble, DMSO: soluble 4 mg/mL | solubility DMSO: 16 mg/mL | solubility H2O: insoluble, DMSO: 20 mg/mL |
| color white | color white | color white | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?