Przejdź do
B8685
BM 15766 sulfate
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
4-[2-[4-[3-(4-Chlorophenyl)-2-propenyl]-1-piperazinyl]ethyl]benzoic acid sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25ClN2O2 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.98
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
3810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
>300 °C
solubility
DMSO: soluble 4 mg/mL, water: insoluble
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OC(=O)c1ccc(CCN2CCN(CC2)CC=Cc3ccc(Cl)cc3)cc1
InChI
1S/C22H25ClN2O2.H2O4S/c23-21-9-5-18(6-10-21)2-1-12-24-14-16-25(17-15-24)13-11-19-3-7-20(8-4-19)22(26)27;1-5(2,3)4/h1-10H,11-17H2,(H,26,27);(H2,1,2,3,4)
InChI key
OVMQIVIYKXXEIT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dehydrocholesterol reductase inhibitor. Inhibits 7-dehydrocholesterol reductase, which catalyzes the last step of cholesterol synthesis.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B6434R0279N6287
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥96% (HPLC), solid
description
≥97% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble 4 mg/mL, water: insoluble
solubility
DMSO: 24 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 16 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
white
color
white
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)