Przejdź do
B6684
Rp-8-Bromo-β-phenyl-1,N2-ethenoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate sodium salt
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
Rp-β-Phenyl-1,N2-etheno-8-bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate sodium salt, Rp-8-Br-PET-cGMPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14BrN5NaO6PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
562.27
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
potency
30 nM Ki
color
white to beige
mp
240-300 °C (lit.)
solubility
H2O: 15 mg/mL at ≤60 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].O[C@@H]1[C@@H]2O[P@]([O-])(=S)OC[C@H]2O[C@H]1n3c(Br)nc4C(=O)n5cc(nc5Nc34)-c6ccccc6
InChI
1S/C18H15BrN5O6PS.Na/c19-17-21-11-14(24(17)16-12(25)13-10(29-16)7-28-31(27,32)30-13)22-18-20-9(6-23(18)15(11)26)8-4-2-1-3-5-8;/h1-6,10,12-13,16,25H,7H2,(H,20,22)(H,27,32);/q;+1/p-1/t10-,12-,13-,16-,31-;/m1./s1
InChI key
SVMPQLHYWRTQCX-DBHVCDLJSA-M
Biochem/physiol Actions
Rp-8-Br-PET-cGMPS is a metabolically stable, competitive inhibitor of both PKG I (Ki = 30 nM) and PKG II. Blocks cGMP-gated retinal type ion channels (IC50 = 25 micromoles).
Rp-8-Br-PET-cGMPS is metabolically stable, competitive inhibitor of cGMP-dependent protein kinase G. Inhibits both PKG I (Ki = 30 nM) and PKG II and blocks cGMP-gated retinal type ion channels (IC50 = 25 micromoles).
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
U.S. Patent 5,625,056, DE Patent 4,217,679.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B1381C240SML1614
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
lyophilized solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 15 mg/mL at ≤60 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)