Przejdź do
B7283
Benserazide hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, L-aromatic amino acid decarboxylase inhibitor
Synonim(y):
DL-Serine 2-(2,3,4-trihydroxybenzyl)hydrazide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
589,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N3O5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.70
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352125
EC Number:
238-991-9
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
589,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Benserazide hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
H2O: 10 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
InChI key
ULFCBIUXQQYDEI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DDC(1644)
General description
Benserazide is a peripheral decarboxylase inhibitor.
Application
Benserazide has been used:
  • to inhibit dopa-decarboxylase
  • to induce dyskinesia
  • to test on purified bacterial TDCs to assess the extent to which it could affect bacterial decarboxylases
  • as a peripheral dopa decarboxylase inhibitor to treat mice
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase.
Benserazide can block HK2 enzymatic activity in vitro. It is used along with levodopa to treat Parkinson′s disease.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP685B0477000Y0002115
description
≥98% (HPLC), solid
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benserazide hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the recommended storage temperature for Benserazide hydrochloride (Product B7283) after the drug is suspended in water?
    1 answer
    1. Benserazide hydrochloride is soluble in water and should be dissolved in oxygen-free boiled water containing 0.1% sodium metabisulfite or other antioxidants. The solutions decompose on exposure to light and air. Benserazide HCl is a tan, photosensitive solid and should be stored tightly sealed at -4°C, protected from exposure to light. It is not recommended to store the aqueous solution for more than one day.
      Additionally, the product is subject to oxidation, and it is advisable to make solutions fresh daily. The product should be stored, as supplied, at room temperature for up to 1 year, and it should be protected from light.