Przejdź do
B7431
Bryostatin 1
≥99%, Protein kinase C activator, solid
Synonim(y):
NSC 339555
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
969,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H68O17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
905.03
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
solid
969,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bryostatin 1, ≥99%, solid
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(C(=O)OC)=C1/C[C@@]2([H])C[C@]3(O)O[C@]([H])(C[C@@H](O)CC(=O)O[C@H](C[C@]4([H])C\C(=C(\[H])C(=O)OC)[C@H](OC(=O)\C=C\C=C\CCC)[C@@](O)(O4)C(C)(C)\C=C\[C@@]([H])(C1)O2)[C@@H](C)O)C[C@H](OC(C)=O)C3(C)C
InChI
1S/C47H68O17/c1-10-11-12-13-14-15-39(51)62-43-31(22-41(53)58-9)21-34-25-37(28(2)48)61-42(54)24-32(50)23-35-26-38(59-29(3)49)45(6,7)46(55,63-35)27-36-19-30(20-40(52)57-8)18-33(60-36)16-17-44(4,5)47(43,56)64-34/h12-17,20,22,28,32-38,43,48,50,55-56H,10-11,18-19,21,23-27H2,1-9H3/b13-12+,15-14+,17-16+,30-20+,31-22+/t28-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,38+,43+,46+,47-/m1/s1
InChI key
MJQUEDHRCUIRLF-TVIXENOKSA-N
Application
Bryostatin 1 has been used to study its effects on spontaneous Crohn′s disease (CD) like colitis in mice. It has also been used to study its effects as an anthelmintic drug on adult Syphacia muris infection in rats.
Biochem/physiol Actions
Bryostatin 1 (Bry1) is a macrocyclic lactone. This synaptogenic compound is obtained from the marine bryozoan Bugula neritina. Bry1 is capable of reversing synaptic loss. It can enable synaptic maturation in animal models with several neurological disorders. It possesses antidepressant activity, when administered intracebroventricularly. Bry1 is known to participate in protecting cell tight junctions (TJs), anti-inflammatory functions and immune regulation.
Macrolactone isolated from the marine bryozoan Bugula neritina that initially activates and subsequently down-regulates protein kinase C (PKC). More potent than phorbol myristate acetate for translocating PKCδ and ε.
Other Notes
Binds to glass and plastic in aqueous solutions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203811SML1267SML3677
description
≥99%, solid
description
A macrocyclic lactone with antitumor properties.
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
film, solid
form
film
form
oil
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
ethanol: 25 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white
color
white to colorless
color
colorless to light yellow
color
colorless to yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bryostatin 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)