Przejdź do
B7561
1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methbromide
≥98% (HPLC), GABA receptor antagonist, solid
Synonim(y):
(5S)-5-[(6R)-6,8-Dihydro-8-oxofuro[3,4-e]-1,3-benzodioxol-6-yl]-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolinium bromide (1:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
784,00 zł
125 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20BrNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
784,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methbromide, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].C[N+]1(C)CCc2cc3OCOc3cc2[C@H]1[C@@H]4OC(=O)c5c6OCOc6ccc45
InChI
1S/C21H20NO6.BrH/c1-22(2)6-5-11-7-15-16(26-9-25-15)8-13(11)18(22)19-12-3-4-14-20(27-10-24-14)17(12)21(23)28-19;/h3-4,7-8,18-19H,5-6,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+;/m0./s1
InChI key
BWXCECYGGMGBHD-GRTNUQQKSA-M
Application
1(S),9(R)-(-)-Bicuculline methbromide has been used:
  • as a γ-aminobutyric acid (GABAA) receptor A antagonist: in cortical neuron culture
  • in artificial cerebrospinal fluid (ACSF) formature dentate granule neurons
  • in hypothalamic explant cultures
Biochem/physiol Actions
1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methbromide is a GABAA receptor antagonist, which blocks Ca2+-activated potassium (SK) channels. It is the water-soluble derivative of (+)-bicuculline.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B768614343SML0990
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥95.0% (HPCE)
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPCE)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, almost clear, greenish-yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to beige
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)