The reconstitution guidelines for item B7651, Brefeldin A, are as follows: it is soluble in water (partly miscible), methanol (10 mg/mL), ethanol (5 mg/mL), DMSO (20 mg/mL), acetone, and ethyl acetate (1 mg/mL).
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 827,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
827,00 zł
Nazwa produktu
Brefeldin A, from Penicillium brefeldianum, ≥99% (HPLC and TLC)
biological source
Penicillium brefeldianum
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC and TLC)
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@H](O)\C=C\C(=O)O1
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15+/m0/s1
InChI key
KQNZDYYTLMIZCT-KQPMLPITSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from Penicillium brefeldianum, ≥99% (HPLC and TLC) | description ≥99% (HPLC and TLC), BioXtra, Molecular Biology | description Ready Made Solution, from Penicillium brefeldianum, 10 mg/mL in DMSO | description Specifically and reversibly blocks translocation of proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus without affecting endocytosis or lysosome function. |
| assay ≥99% (HPLC and TLC) | assay ≥99% (HPLC and TLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form ready-to-use solution | form crystalline solid |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL (Store stock solutions at -20 °C) | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility methanol: 2 mg/mL |
| antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brefeldin A
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How should item B7651, Brefeldin A, be reconstituted?