Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2880,00 zł
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3cc(Br)ccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C16H17BrO6/c17-10-3-1-9-6-11(4-2-8(9)5-10)22-16-15(21)14(20)13(19)12(7-18)23-16/h1-6,12-16,18-21H,7H2/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
NLRXQZJJCPRATR-IBEHDNSVSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (TLC) | description powder | description ≥97% | description ≥98% (TLC) |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥97% | assay ≥98% (TLC) |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) - | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) - |
| solubility pyridine: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL | solubility DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?