Przejdź do
B7880
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥97% (HPLC), PKA activator, powder
Synonim(y):
8-Br-cAMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
606,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10BrN5NaO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7739743
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H11BrN5O6P.Na/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChI key
DMRMZQATXPQOTP-GWTDSMLYSA-M
General description
8-Bromoadenosine 3′:5′-cyclic monophosphate is a brominated cyclic mononucleotide.
Application
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt has been used:
  • to study its effect on fas and caspase-3 mRNA expression and on P4 production in bovine mid luteal cell culture
  • used to treat choriocarcinoma BeWo cell line and study its effect on cell viability, apoptosis and morphological changes in the nuclei
  • in superfusion medium for head kidneys stimulation
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable cAMP analog having greater resistance to hydrolysis by phosphodiesterases than cAMP. Activates protein kinase A, inhibits growth, decreases proliferation, increases differentiation, and induces apoptosis of cultured cells.
Cell-permeable cAMP analog with greater resistance to hydrolysis by phosphodiesterases than cAMP.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
Membrane-permeable cAMP analog.
Disclaimer
Sensitive to light and moisture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203800B5386858463
description
≥97% (HPLC), powder
description
Cell-permeable cAMP analog that has greater resistance to phosphodiesterases than cAMP.
description
≥97% (HPLC)
description
98%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
98%
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
water: soluble
solubility
aqueous base: soluble, clear
solubility
-
color
off-white
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the storage stability of aliquots [1mM] at 4°C, -20°C and -80°C?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 100 mg/ml. The stability of this product in solution form has not been determined. However, the same product with identical CAS number 76939-46-3 is available in the Calbiochem brand portfolio under product number 203800. For this product, the recommended storage conditions in solution form are as follows: after reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C. It is advised to avoid pH levels greater than 8.5. Storage conditions at 4°C or -80°C have not been determined.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review