Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 669,00 zł |
Informacje o tej pozycji
669,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
11.2 %
color
colorless
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- in the derivatization process for measuring methylated arginine levels in blood samples
- in liquid-chromatography mass spectrometry (LC-MS) analysis of lysine modifications by deacetylase CobB
- in the extraction of plant material from Vigna unguiculata
- to extract and purify amplified human DNA samples before further amplification by PCR followed by sequencing
1-Butanol is suitable for use in nucleic acid purification and concentration protocols.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description Molecular Biology, ≥99% | description anhydrous, 99.8% | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade Molecular Biology | grade anhydrous | grade ACS reagent, puriss. p.a. |
| assay ≥99% | assay 99.8% | assay ≥99.5% (GC) |
| form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor pressure 5 (4 mmHg) at 20 °C hPa | vapor pressure 5 (4 mmHg) at 20 °C hPa | vapor pressure - |
| autoignition temp. 649 °F | autoignition temp. 649 °F | autoignition temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-36-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?