Przejdź do
B7937
BSc3094 monohydrobromide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[4-(4-Nitrophenyl)-2-thiazolyl]hydrazide-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid monohydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
918,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12N6O3S·HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: 22 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2csc(NNC(=O)c3ccc4[nH]cnc4c3)n2
InChI
1S/C17H12N6O3S.BrH/c24-16(11-3-6-13-14(7-11)19-9-18-13)21-22-17-20-15(8-27-17)10-1-4-12(5-2-10)23(25)26;/h1-9H,(H,18,19)(H,20,22)(H,21,24);1H
InChI key
HVNYYJJWBWMGCO-UHFFFAOYSA-N
Application
BSc3094 is used in tau protein amyloidogenicity/tauopathy research to study the processes of tau aggregation and cross-linking in neurodegenerative disease development.
Biochem/physiol Actions
BSc3094 is a potent inhibitor of tau aggregation and dissolves preformed tau paired helical filaments. BSc3094 interacts closely with the tau protein at the edge involving protons I-IV, while the second attachment site seems to be at the nitro group. In N2A cells (model system for tau aggregation), BSc3094 exhibited low toxicity.
BSc3094 is a potent inhibitor of tau aggregation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
580222CBR01056
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
AldrichCPR
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 22 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)