Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 377,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
Assay:
≥90% (GC)
Form:
liquid
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(N=O)(CCCCO)CCCC
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-2-3-6-10(9-12)7-4-5-8-11/h11H,2-8H2,1H3
InChI key
DIKPQFXYECAYPC-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine (BBN), a carcinogen, is used to induce histiologically relevant aggressive urinary bladder cancer in animal models.
Biochem/physiol Actions
Carcinogen used to induce urinary bladder cancer in animal models. The result of exposure is histologically comparable to human urinary bladder tumorigenesis. Used in chemopreventative studies.
Packaging
Packaged in a 100 mL serum bottle with butyl rubber stopper and aluminum tear seal.
Preparation Note
Dissolving the contents in 100 mL of solvent yields a 1% solution.
Legal Information
Isopac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Injecting any compatible solvent permits preparation of any desired strength solution without exposure.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
296.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
147 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?