Przejdź do
B8312
BNTX maleate salt hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7(E)-Benzylidenenaltrexone maleate salt hydrate, BNTX-7 maleate salt hydrate, Morphinan-6-one,17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-7-(phenylmethylene)-,(5a,7E)- maleate salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H31NO8 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
545.58 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)\C(C[C@@]35O)=C\c6ccccc6)CC7CC7
InChI
1S/C27H27NO4.C4H4O4.H2O/c29-20-9-8-18-13-21-27(31)14-19(12-16-4-2-1-3-5-16)23(30)25-26(27,22(18)24(20)32-25)10-11-28(21)15-17-6-7-17;5-3(6)1-2-4(7)8;/h1-5,8-9,12,17,21,25,29,31H,6-7,10-11,13-15H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8);1H2/b19-12+;2-1-;/t21-,25+,26+,27-;;/m1../s1
InChI key
AGUNLJBLOJAUKM-ZKJXOIBSSA-N
Application
BNTX, a selective nonpeptide σ1 opioid receptor (DOR1) antagonist, is used in σ opioid receptor research to help differentiate and characterized the function and role of the σ1 opioid receptor versus other σ opioid receptor subtypes. BNTX was used to help define the role of σ1 opioid receptors in neurological processes such as anxiety. It was used to help define the role of σ opioid receptors in myocardial infarct development and size.
Biochem/physiol Actions
BNTX is a selective d1 non peptide opioid receptor antagonist.
BNTX is a selective nonpeptide δ1 opioid receptor antagonist. It antagonizes the effect of D-Pen2,5-enkephalin (a δ1 agonist 4-6 fold, but did not affect the activity of δ2 or μ agonists.<<<107>>> BNTX is used to discriminate among opioid receptor subtypes in effects such as alcohol and drug dependence. It binds 100× more tightly to δ1 than to δ2 receptors. In the tail-flick assay, antinocieceptive ED50 = 646.4 pmol/mouse.
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N115
description
≥98% (HPLC)
description
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
methanol: 4.5 mg/mL, H2O: 8 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)