Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Material:
heavy wire frame
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
heavy wire frame
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H13193-1000
L × W × H
12.5 cm (5 in.) × 7.5 cm (3 in.) × 20 cm (8 in.)
General description
Holds 22 × 28 cm bags open for disposal of small items like microcentrifuge tubes and pipet tips.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Desktop size | description Floor stand | description to hold, 12 x 24 in (30 x 61 cm) bag | description to hold, 24 x 30 in (61 x 76 cm) bag |
| material heavy wire frame | material - | material - | material - |
| manufacturer/tradename Bel-Art H13193-1000 | manufacturer/tradename Bel-Art F13192-0003 | manufacturer/tradename Bel-Art F13192-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F13192-0002 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| L × W × H 12.5 cm (5 in.) × 7.5 cm (3 in.) × 20 cm (8 in.) | L × W × H 33 cm (13 in.) × 35 cm (13 3/4 in.) × 72 cm (28 in.) | L × W × H - | L × W × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biohazard disposal stand
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?