Przejdź do
B8526
Biohazard disposal stand
Floor stand
Synonim(y):
biohaz waste bag rack, floor bag stand, waste bag rack, 131920003, F13192-0003, stand to hold waste disposal bag
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
eCl@ss:
32049090
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F13192-0003
L × W × H
33 cm (13 in.) × 35 cm (13 3/4 in.) × 72 cm (28 in.)
General description
Frame constructed of 1/2 in. O.D. aluminum tubing with baked epoxy coating, rubber tips, and a polystyrene drip tray. Folds flat for storage.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B8401BAF131920001BAF131920002
description
Floor stand
description
Desktop size
description
to hold, 12 x 24 in (30 x 61 cm) bag
description
to hold, 24 x 30 in (61 x 76 cm) bag
L × W × H
33 cm (13 in.) × 35 cm (13 3/4 in.) × 72 cm (28 in.)
L × W × H
12.5 cm (5 in.) × 7.5 cm (3 in.) × 20 cm (8 in.)
L × W × H
-
L × W × H
-
manufacturer/tradename
Bel-Art F13192-0003
manufacturer/tradename
Bel-Art H13193-1000
manufacturer/tradename
Bel-Art F13192-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F13192-0002
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biohazard disposal stand
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)