Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.35
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
(+)-N-3-Benzylnirvanol, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@]1(NC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c1-2-18(15-11-7-4-8-12-15)16(21)20(17(22)19-18)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,19,22)/t18-/m0/s1
InChI key
ZMZDHUHMXXALFX-SFHVURJKSA-N
Application
(+)-N-3-Benzylnirvanol may be used as a cytochrome P450 2C19 (CYP2C19) inhibitor in a comparison study to treat cocktail and individual substrates for the screening for potent cytochrome P450 (CYP) inhibition. It may also be used in comparative studies to investigate its potential as CYP and non-CYP selective inhibitors of CYP2C19 in suspended human hepatocytes.
Biochem/physiol Actions
(+)-N-3-Benzyl-nirvanol is a potent selective CYP2C19 inhibitor.
(+)-N-3-Benzyl-nirvanol is a potent selective CYP2C19 inhibitor. CYP2C19 has a high frequency of drug resistance; highly polymorphic.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description AldrichCPR |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: insoluble, DMSO: >20 mg/mL | solubility - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?