Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14BrNS2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder, yellow
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder, yellow
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C(N1C(=S)S\C(=C\c2ccc(Br)cc2)C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H14BrNO3S2/c1-8(2)12(14(19)20)17-13(18)11(22-15(17)21)7-9-3-5-10(16)6-4-9/h3-8,12H,1-2H3,(H,19,20)/b11-7+
InChI key
COHIEJLWRGREHV-YRNVUSSQSA-N
Biochem/physiol Actions
BH3I-1is a synthetic cell permeable Bcl-xL antagonist; apoptosis inducer.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?