Przejdź do
B9688
Pizotifen
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Pizotifen, Pizotyline; 4-(9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methylpiperidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
239-632-9
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1CCC(\CC1)=C2\c3ccccc3CCc4sccc24
InChI
1S/C19H21NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3
InChI key
FIADGNVRKBPQEU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pizotifen is a Serotonin antagonist used for prophylaxis of migraine
Pizotifen is a serotonin antagonist acting mainly at the 5-HT1, 5-HT2A and 5HT2C receptors with some antihistamine activity. It is used for the prevention of vascular headache including migraine and cluster headache.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ENAH99BD6AD9BP411
vibrant-m
BP411
Pizotifen malate
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
solubility
-
solubility
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)