Przejdź do
BAF378620002
Scienceware® Ręczny licznik kolonii
Includes storage case, red and black pens, and battery
Synonim(y):
378620002, F37862-0002, cell counting tool, counting device, counting tool, manual counting tool
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41104000
eCl@ss:
32039090
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37862-0002
General description
Zapewnia ekonomiczny i dokładny sposób zliczania kolonii bakterii lub innych mikroorganizmów hodowanych na płytce agarowej. To ręczne, proste w obsłudze urządzenie oznacza, zlicza i sygnalizuje dźwiękowo i wizualnie za każdym razem, gdy zostanie zarejestrowane zliczenie. Lekka konstrukcja w stylu długopisu zmniejsza prawdopodobieństwo błędu, łącząc wszystkie aspekty liczenia w jednym ruchu. Zatwierdzony przez CE.
Features and Benefits
  • Szybkie, dokładne i ekonomiczne liczenie i weryfikacja liczby próbek w maksymalnie 35 naczyniach
  • Możliwość liczenia zarówno w górę, jak i w dół w celu weryfikacji liczby próbek
  • Może wyświetlać sumę wszystkich zliczonych kolonii
  • Podświetlany wyświetlacz umożliwia łatwy podgląd w warunkach słabego oświetlenia
  • W razie potrzeby można wyłączyć alarm dźwiękowy
  • Funkcja liczenia może zostać zablokowana, aby zapobiec błędom podczas przerw między liczeniami
  • Czerwone i czarne flamastry o długiej żywotności (w zestawie) działają na plastiku lub szkle i są odporne na olej i wodę; tusz można usunąć alkoholem etylowym
  • Zawiera baterię litową 3 V i ochronne etui do przechowywania
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BAF378633000P7613BAF187990000
description
Includes storage case, red and black pens, and battery
description
Includes Hand-Held Colony Counter (F37862-0002), Mini LED Light Box (F37864-3000) and Mini Magnifier (F37865-0000)
description
mirror magnification 3X actual plate size
description
Polypropylene with vinyl covered handhold
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37862-0002
manufacturer/tradename
Bel-Art F37863-3000
manufacturer/tradename
Bel-Art F37861-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18799-0000
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)