Przejdź do
BCK-EDU488
ClickTech EdU Cell Proliferation Kit 488 for IM
sufficient for 100 assays
Synonim(y):
EdU Cell Proliferation Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12161503
3010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
(BCK-EdU488IM100)
fluorescence
λex 496 nm; λem 516 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
EdU (5-ethynyl-2′-deoxyuridine) is a nucleoside analog to thymidine and is incorporated into DNA during active DNA synthesis. In contrast to BrdU assays, the EdU-Click Assays are not antibody based and therefore do not require DNA denaturation for detection of the incorporated nucleoside. Instead, the Baseclick EdU-Click Assays utilize click chemistry for detection in a variety of dye fluorescent readouts. Furthermore, the streamlined detection protocol reduces both the total number of steps and significantly decreases the total amount of time. The simple click chemistry detection procedure is complete within 30 minutes and is compatible with multiplexing for content and context-rich results.
Application
Imaging
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Piktogramy
Health hazard
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Muta. 1B - Repr. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)