Przejdź do
BCK-FC555-100
ClickTech EdU Cell Proliferation Kit 555 for FC
sufficient for 100 assays
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4330,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12161503
4330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
BCK-EdU555FC100
fluorescence
λex 546 nm; λem 579 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
The Baseclick EdU Flow Cytometry Kits provide a superior alternative to BrdU and [3H]thymidine assays for directly measuring DNA synthesis. EdU (5-ethynyl-2′-deoxyuridine) is a nucleoside analog to thymidine and is incorporated into DNA during active DNA synthesis. In contrast to BrdU assays, the EdU Flow Cytometry Assays are not antibody based and therefore do not require DNA denaturation for detection of the incorporated nucleoside. Instead, the EdU Flow Cytometry Kits utilize click chemistry for detection in a variety of dye fluorescent readouts. Furthermore, the streamlined detection protocol reduces both the total number of steps and significantly decreases the total amount of time. The simple click chemistry detection procedure is complete within 30 minutes and is compatible with multiplexing for content and context-rich results.
Application
Flow Cytometry
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)