Przejdź do
BMSIPS2050PT2
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
centrifugal, PTFE-coated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41100000
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE-coated
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T2
diam. × L
85 mm × 350 mm , open
compatibility
overhead stirrer equipment
General description
Perfect for use is small mouth, round flasks, this PTFE coated propeller is designed for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Application
stirring, mixing
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BMSIPS2050PT3BMSIPS2050PT4BMSIPS2050PS2
description
centrifugal, PTFE-coated
description
flat paddle with holes, PTFE-coated
description
4-arm, PTFE-coated
description
centrifugal, stainless steel
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
PTFE-coated
material
PTFE-coated
material
PTFE-coated
material
stainless steel
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T2
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T3
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T4
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S2
diam. × L
85 mm × 350 mm , open
diam. × L
68 mm × 350 mm
diam. × L
65 mm × 300 mm
diam. × L
90 mm × 400 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)