Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 858,00 zł |
Informacje o tej pozycji
858,00 zł
material
PTFE-coated
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T1
diam. × L
60 mm × 400 mm
compatibility
overhead stirrer equipment
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description flat blade, PTFE-coated | description 4-arm, PTFE-coated | description flat paddle with holes, PTFE-coated | description centrifugal, PTFE-coated |
| compatibility overhead stirrer equipment | compatibility overhead stirrer equipment | compatibility overhead stirrer equipment | compatibility overhead stirrer equipment |
| material PTFE-coated | material PTFE-coated | material PTFE-coated | material PTFE-coated |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific IPS2050-P-T1 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific IPS2050-P-T4 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific IPS2050-P-T3 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific IPS2050-P-T2 |
| diam. × L 60 mm × 400 mm | diam. × L 65 mm × 300 mm | diam. × L 68 mm × 350 mm | diam. × L 85 mm × 350 mm , open |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benchmark Overhead Stirrer Propeller
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?