Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 238,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41100000
eCl@ss:
32150313
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-200
size
200 g
General description
- F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
- Works with all Accuris Lab balances
- Non-Magnetic Stainless Steel
- Includes a protective plastic case
Legal Information
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description size 200 g, stainless steel | description size 500 g, stainless steel | description size 50 g, stainless steel | description size 100 g, stainless steel |
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific W1005-200 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific W1005-500 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific W1005-50 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific W1005-100 |
| size 200 g | size 500 g | size 50 g | size 100 g |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Accuris™ M1 Grade Calibration Weight
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?