Merck
Wagi laboratoryjne
Wagi laboratoryjne służą do pomiaru masy ciał stałych, cieczy i innych próbek. Oferujemy różnorodne wagi, a także łodzie wagowe, papier do ważenia, butelki wagowe i lejki wagowe na potrzeby laboratoriów.  
  • Wagi analityczne są całkowicie zamknięte, aby zapobiec pyłom i prądom powietrza i mogą wykrywać bardzo małe zmiany masy, aby zapewnić najdokładniejsze pomiary.
  • Wagi precyzyjne  są również zamknięte, aby zapobiec prądom podczas pomiaru, ale są mniej wrażliwe na małe wahania masy. Wagi precyzyjne mają zazwyczaj większą nośność w porównaniu z wagami analitycznymi.
  • Wagi ładowane od góry nie są obudowane i dlatego są mniej precyzyjne niż wagi analityczne i precyzyjne, ale oferują wygodne ważenie bez obciążenia i szerszy zakres nośności.
  • Wilgotnościomierze  (wagi suszące) mają zarówno jednostkę ważącą, jak i grzewczą i są używane do pomiaru zawartości wilgoci w materiałach ciekłych i stałych podczas suszenia.     