Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47101613
eCl@ss:
32039090
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
This buffer is intended for use with mammalian cells during magnetic cell isolation or single cell processing. This buffer is optimized and formulated to reduce nonspecific binding and cell clumping
Application
Preparation Note
Prepared under sterile conditions and filtered (0.2 µm).Dilute 10-fold with sterile distilled water. For sterile conditions, filter the buffer after dilution and use under laminar flow hood.
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description BioUltra, Molecular Biology, pH 7.8 | description 1.0 M, pH 7.4 (25 °C) |
| storage temp. -65 to -96°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename BPS Bioscience | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?