Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116155
eCl@ss:
32160703
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
2-8°C
General description
This liquid BPS Medium is optimized for use with many BPS Reporter Kits including:
- 60612: AP1 Reporter Kit (JNK Pathway)
- 60514: ARE Reporter Kit (Nrf2 Antioxidant Pathway)
- 60611: CRE/CREB Reporter Kit (cAMP/PKA Signaling Pathway)
- 60614: NF-κB Reporter Kit (NF-κB Signaling Pathway)
- 60509: Notch1/CSL Reporter Kit (Notch Signaling Pathway)
- 60654: SBE Reporter Kit (TGFβ/SMAD signaling pathway)
- 60511: SRE Reporter Kit (MAPK/ERK Signaling Pathway)
- 60500: TCF/LEF Reporter Kit (Wnt Signaling Pathway)
Application
Datasheets and Protocols may be found here.
Preparation Note
Sterile filtered (0.2 µm) and Mycoplasma-free
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?