Przejdź do
C0283
L-Carnitine hydrochloride
≥98%, synthetic
Synonim(y):
(−)-β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
270,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
951,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3460,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2CO2H · Cl-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.66
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
229-663-6
MDL number:
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Carnitine hydrochloride, synthetic, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
mp
142 °C
application(s)
cell analysis
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
InChI key
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Application
L-Carnitine hydrochloride has been used to study ergothioneine transporter SLC22A4 and carnitine transporter SLC22A5. It has also been used to allow the entry of palmitic acid into the mitochondria.
Biochem/physiol Actions
Carnitine is a quaternary amine that occurs naturally in most mammalian tissue. It is present in relatively high concentrations in skeletal muscle and heart where it is involved in regulating energy metabolism. It shifts glucose metabolism from glycolysis to glycogen storage and enhances the transport of long chain fatty acids into the mitochondria where they are oxidized for energy production.
Carnitine is biosynthesized from lysine. It might be associated with the energy production from branched chain amino acids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
94954C0158A6706
description
synthetic, ≥98%
description
analytical standard
description
synthetic, ≥98%
description
≥99% (titration), powder
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥99% (titration)
color
white
color
-
color
white
color
white to off-white
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
142 °C
mp
-
mp
197-212 °C (lit.)
mp
194 °C
application(s)
cell analysis
application(s)
clinical testing
application(s)
cell analysis
detection
application(s)
cell analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Carnitine hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the storage temp for this material? The SDS says to "Recommended storage temperature see product label." however the product label and CoA do not list the storage temp anywhere.
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?