Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14Cl2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
257-744-6
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt C0330, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
KPSRODZRAIWAKH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARA(5465)
Biochem/physiol Actions
Peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα) agonist
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ciprofibrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?