Przejdź do
C0356
Protein Extraction Reagent Type 4
Synonim(y):
Protein extraction solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 btls
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116012
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
input
general use sample(s)
solubility
deionized water: 13.6 g /15 ml at 25 °C, clear to hazy
General description
Protein Extraction Reagent Type 4, is a highly premixed, prequalified and effective protein solubilization and extraction reagent composed of urea, thiourea, Trizma®, and detergent C7BzO (C0856).
Application
Protein extraction reagent type 4 is optimized for proteomic studies. Cellular and organelle membrane solubilizing reagent is ideal for protein extraction prior to isoelectric focusing and 2D electrophoresis. Reducing and alkylating reagents TBP (T7567) and iodoacetamide (A3221) are recommended for use with this reagent. Protein extraction reagent type 4 is also available as a component of the ProteoPrep® Sample.
Other Notes
Contains urea, thiourea, Trizma®, and detergent C7BzO (C0856).
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
62-56-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)