Przejdź do
C0400
Carmustine
≥98% (TLC), oily liquid to amorphous solid, DNA alkylating agent
Synonim(y):
1,3-Bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea, BCNU
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9Cl2N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.05
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-838-2
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
(Oily liquid to amorphous solid)
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Carmustine, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
(Oily liquid to amorphous solid)
mp
30 °C (lit.)
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
InChI key
DLGOEMSEDOSKAD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GSR(2936)
General description
Carmustine is a mustard gas related β-chloro-nitrosourea compound, which is used in chemotherapy. It inhibits DNA replication and DNA transcription.
Application
Carmustine has been used to select transduced cells expressing MGMTP140K, a foamy virus vector. It has also been used in fluorescence-activated cell sorting (FACS) assay, to test the response of cell lines to carmustine.
Biochem/physiol Actions
Carmustine is a DNA alkylating agent causing DNA interstrand crosslinks. Effective against glioma and other solid tumors.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Bristol-Myers Squibb. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y00021281096724C0580010
Carmustine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002128
Carmustine
Carmustine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1096724
Carmustine
description
≥98%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
form
(Oily liquid to amorphous solid)
form
(Oily liquid to amorphous solid)
form
(Oily liquid to amorphous solid)
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Bristol-Myers Squibb
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carmustine
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)