Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
38190401
Quality Segment
input
general use sample(s)
General description
Protein Extraction Reagent Type 2 is a highly effective protein solubilization and extraction reagent composed urea, thiourea, Trizma®, CHAPS, and detergent SB3-10.
Application
Premixed and prequalified, Protein Extraction Reagent Type 2 is a highly effective protein solubilization and extraction reagent ideal for protein extraction prior to isoelectric focusing (IEF) and 2D electrophoresis. Reducing and alkylating reagents TBP (cat# T7567) and iodoacetamide (cat# A3221) are recommended for use with this reagent. Protein Extraction Reagent Type 2 is also available as a component of the ProteoPrep® Sample Extraction Kit (PROT-TOT).
Other Notes
Contains urea, thiourea, Trizma®, CHAPS, and detergent SB3-10.
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
62-56-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?