Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 580,00 zł 493,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
493,00 zł
Cena katalogowa580,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
CI−994, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccccc2N
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-10(19)17-12-8-6-11(7-9-12)15(20)18-14-5-3-2-4-13(14)16/h2-9H,16H2,1H3,(H,17,19)(H,18,20)
InChI key
VAZAPHZUAVEOMC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
- as an histone deacetylase (HDAC) inhibitor to treat SUM229 and DT22 cells to study its effects
- as an HDAC inhibitor for screening in SPEL cells
- to study its effects on human myeloid and erythroid progenitors
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description >98%, solid | description ≥98% (HPLC), powder | description ≥99% (GC), liquid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (GC) |
| form powder | form solid | form powder | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility H2O: insoluble, DMSO: soluble, ethanol: insoluble | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility ethanol: 50 mg/mL |
| color off-white | color white | color white to off-white | color yellow |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?