Przejdź do
C0625
Caffeic acid
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
115,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
209,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-361-2
Beilstein/REAXYS Number:
1954563
MDL number:
eCl@ss:
39020601
115,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
211-213 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
InChI key
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Gene Information
human ... ELA2(1991)
rat ... Alox5(25290)
General description
Caffeic acid exists in its free and ester form. It is considered as the predominant polyphenol, contributing to the hydroxycinnamic acid content in various fruits. Coffee is one of the major source of caffeic acid.
Application
Caffeic acid has been used as a standard of phenolic acid in the study to determine the total phenolic acid content in vegetables after subjecting to alkaline and acid hydrolysis. It has also been used to determine its antioxidant activity by various assay methods.
Biochem/physiol Actions
A natural dietary phenolic compound found in plants that is an anti-oxidant. Inhibits the synthesis of leukotrienes that are involved in immunoregulation, inflammation and allergy. Inhibits Cu2+-induced LDL oxidation.
Anti-oxidant phenolic compound found in plants; Inhibits the synthesis of leukotrienes.
Caffeic acid and other polyphenols are metabolized by going through enzyme catalysed methyl transfer, sulfation and glucuronic acid addition. It non-competitively prevents the action of 5-lipoxygenase. Caffeic acid ready undergoes hydrolysis in alkaline conditions.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
60018
description
≥98.0% (HPLC)
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
Gene Information
human ... ELA2(1991)
rat ... Alox5(25290)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caffeic acid
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Este producto podría considerarse un estándar de referencia o es sólo grado reactivo?
    1 answer
    1. This product is a research grade item. Note that the trans- isomer of this material, available as product 51868, is suitable for use as a Certified Reference Material. See the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sial/51868
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?