Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4440,00 zł
assay
≥75% (HPLC)
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 20 blots detection of alkaline phosphatase-labeled molecules (10 × 10 cm)
concentration
0.25 mM in H2O
technique(s)
immunodetection: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[C@]1(C2)C[C@H]3C4(OOC4(C5=CC(OP([O-])([O-])=O)=C(Cl)C=C5)OC)[C@@H]2C[C@@H](C1)C3
InChI
1S/C18H21Cl2O7P.2Na/c1-24-18(14-6-13(2-3-15(14)19)25-28(21,22)23)17(26-27-18)11-4-10-5-12(17)9-16(20,7-10)8-11;;/h2-3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1H3,(H2,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,12+,16-,17?,18?;;
InChI key
UKWLRLAKGMZXJC-VCCHNUGISA-L
Application
Features and Benefits
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.25 mM in H2O | description >98%, solution, suitable for dot blot, suitable for Northern blotting, suitable for Southern blotting | description Cytiva RPN3682 | description - |
| assay ≥75% (HPLC) | assay >98% | assay - | assay - |
| technique(s) immunodetection: suitable | technique(s) Southern blotting: suitable, dot blot: suitable, protein detection: suitable, Northern blotting: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form liquid | form solution | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| concentration 0.25 mM in H2O | concentration - | concentration - | concentration - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?