Przejdź do
C0731
Protein Extraction Reagent Type 3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
input
general use sample(s)
General description
Premixed and prequalified, Protein Extraction Reagent Type 3 is a highly effective protein solubilization and extraction reagent composed of urea, thiourea, Trizma®, and detergent ASB-14 (A1346).
Application
Protein Extraction Reagent Type 3 is optimized for proteomic studies. Chaotropic Extraction reagent 3 is ideal for protein extraction prior to isoelectric focusing and 2D electrophoresis. Reducing and alkylating reagents TBP (T7567) and iodoacetamide (A3221) are recommended for use with this reagent. Protein Extraction Reagent Type 3 is also available as a component of the ProteoPrep® Sample Extraction Kit (PROT-TOT).
Other Notes
Contains urea, thiourea, Trizma®, and detergent ASB-14 (A1346).
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
62-56-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)