Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 903,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
903,00 zł
Nazwa produktu
CKI-7 dihydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to light tan
solubility
H2O: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCNS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2ccncc12
InChI
1S/C11H12ClN3O2S.2ClH/c12-10-1-2-11(18(16,17)15-6-4-13)9-7-14-5-3-8(9)10;;/h1-3,5,7,15H,4,6,13H2;2*1H
InChI key
JUAVTXYOCISSSL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) | description serum, Chemicon® |
| form solid | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: >5 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL | solubility - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?