Przejdź do
C0856
C7BzO
Synonim(y):
3-(4-Heptyl)phenyl-3-hydroxypropyl)dimethylammoniopropanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
755,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H37NO4S
Masa cząsteczkowa:
399.59
NACRES:
NA.56
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
755,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
mol wt
399.59 Da (anhydrous)
aggregation number
≤25
technique(s)
dialysis: suitable, electrophoresis: suitable, protein quantification: suitable
SMILES string
CCCCCCCc1ccc(cc1)C(O)CC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H37NO4S/c1-4-5-6-7-8-10-19-11-13-20(14-12-19)21(23)15-17-22(2,3)16-9-18-27(24,25)26/h11-14,21,23H,4-10,15-18H2,1-3H3
InChI key
FUPYROAFYPQUSH-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(4-heptyl)phenyl 3-hydroxypropyl dimethyl ammonio propane sulfonate (C7BzO) is a zwitterionic detergent comprising of a zwitterionic, hydrophilic head connected to the hydrophobic tail through a linker region. The prelinker region enhances detergent solubility. C7BzO is effective in sample preparation from plant membranes.
Application
C7BzO has been used as a component of extraction solution for protein isolation from mycelia and recombinant mammalian prion proteins.
Other Notes
Zwitterionic detergent; especially well-suited to protein extraction for proteomics applications.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)