Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1250 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3160,00 zł
biological source
fungus (Caldariomyces fumago)
Quality Segment
form
buffered aqueous suspension
specific activity
1,000-2,000 units/mg protein (E1%/280)
mol wt
42 kDa
absorbance ratio
RZ ~1.0
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description buffered aqueous suspension, 1,000-2,000 units/mg protein (E1%/280) | description aqueous suspension, brown, >10,000 U/mL | description buffered aqueous suspension, ≥3,000 units/mL | description Type X, ammonium sulfate suspension |
| specific activity 1,000-2,000 units/mg protein (E1%/280) | specific activity - | specific activity - | specific activity ≥225 units/mg protein (biuret, using pyrogallol) |
| biological source fungus (Caldariomyces fumago) | biological source fungus (Caldariomyces fumago) | biological source - | biological source horseradish |
| form buffered aqueous suspension | form aqueous suspension | form buffered aqueous suspension | form ammonium sulfate suspension |
| mol wt 42 kDa | mol wt - | mol wt 42 kDa | mol wt ~44 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroperoxidase from Caldariomyces fumago
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?