Przejdź do
C0921
Silicone sponge closures
size 28 mm
Synonim(y):
Closures for Vials, Silicone Closures, Sponge Closures
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
size
28 mm
compatibility
for use with 125-300 mL flasks.
General description
Silicone rubber rings with sealed-in silicone sponge filters.
These silicone sponge closures are ideal when working with aerobic cultures; they permit an efficient exchange of gases. They also cut losses due to evaporation in half in comparison to cotton plugs, thus minimizing changes in pH values. They can be dry heat sterilized repeatedly at 180°C and are easy to clean and maintain (reusable).
Other Notes
Does not fit Nalgene polycarbonate shake flasks.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1046C57915135
description
size 28 mm
description
size 38 mm
description
natural
description
Columnar Architecture
compatibility
for use with 125-300 mL flasks.
compatibility
for use with 500-1000 mL Erlenmeyer and shake flasks
compatibility
-
compatibility
-
size
28 mm
size
38 mm
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicone sponge closures
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)