Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32035490
Material:
polypropylene
Color:
natural
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
description
Autoclavable
color
natural
General description
- Closures for 25 mm culture tubes, disposable made of polypropylene.
- Natural color.
- Available as a pack of 100 and 500 units.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description natural | description yellow | description red | description - |
| color natural | color yellow | color red | color natural |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| description Autoclavable | description Autoclavable | description Autoclavable | description fits neck O.D. 25 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Closures for 25 mm culture tubes, disposable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?