Przejdź do
C0954
Chondroitinase C from Flavobacterium heparinum
lyophilized powder, ≥200 units/mg solid
Synonim(y):
Chondroitin C lyase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
75 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
≥200 units/mg solid
3330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
(Glucosaminoglycan)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥200 units/mg solid
storage temp.
−20°C
General description
Enzyme Commission (EC) Number 4.2.2.x
Biochem/physiol Actions
Chondroitinase C acts upon chondroitin sulfate C, releasing unsaturated 6-sulfated disaccharides. The enzyme also acts on hyaluronic acid, producing unsaturated nonsulfated disaccharides. The enzyme is strongly inhibited by NaCl, Fe2+, Co2+ and phosphate ions.
Other Notes
One unit will form 0.1 μmole of unsaturated uronic acid per hr at pH 8.0 at 25 °C using chondroitin sulfate C as substrate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8058C2780E2039
description
lyophilized powder, ≥200 units/mg solid
description
lyophilized powder (with BSA as stabilizer)
description
lyophilized powder, 0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥200 units/mg protein, For Chondroitin Sulfate Analysis
specific activity
≥200 units/mg solid
specific activity
-
specific activity
0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
specific activity
≥200 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder (with BSA as stabilizer)
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
conjugate
(Glucosaminoglycan)
conjugate
(Glucosaminoglycan)
conjugate
(Glucosaminoglycan)
conjugate
(Glucosaminoglycan)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)