Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3260,00 zł
biological source
bacterial (Flavobacterium heparinum)
Quality Segment
conjugate
(Glucosaminoglycan)
form
lyophilized powder (with BSA as stabilizer)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder (with BSA as stabilizer) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥200 units/mg protein, For Chondroitin Sulfate Analysis | description lyophilized powder, 0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate) | description lyophilized powder, ≥200 units/mg solid |
| biological source bacterial (Flavobacterium heparinum) | biological source - | biological source - | biological source - |
| form lyophilized powder (with BSA as stabilizer) | form lyophilized solid | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate (Glucosaminoglycan) | conjugate (Glucosaminoglycan) | conjugate (Glucosaminoglycan) | conjugate (Glucosaminoglycan) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?