Przejdź do
C1006
Cytidine 5′-monophosphate disodium salt
≥99%, synthetic, crystalline
Synonim(y):
C-5′-P, CMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
836,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H12N3O8PNa2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.16
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
229-819-3
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic
Form:
crystalline
Solubility:
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cytidine 5′-monophosphate disodium salt, Sigma Grade, ≥99%, crystalline
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥99%
form
crystalline
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(O)=O)C(O)C2O
InChI
1S/C9H14N3O8P.Na.H/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
RCIPNLSOCXMZDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Cytidine 5′-monophosphate disodium salt has been used:
  • in nucleotide stock solution
  • as an ectonucleotidase (ENTase) inhibitor to probe 5′-ENTase activity in cortical neurons
  • in in vitro studies to estimate its effect on growth response of selected bacteria strains that dominate the piglets′ small intestine
Biochem/physiol Actions
Cytidine 5′-monophosphate (CMP) is used as a substrate of uridine monophosphate (UMP)/cytidine monophosphate (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) to form CDP which upon phosphorylation to CTP supports DNA and RNA biosynthesis.
Cytidine monophosphate (CMP) serve as a nucleotide carrier for sugars.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1131D7625C9755
description
Sigma Grade, ≥99%, crystalline
description
Sigma Grade, ≥99% (HPLC), synthetic, powder
description
Sigma Grade, ≥98%
description
from yeast, ≥95%
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
microbial (fermentation)
biological source
yeast
grade
Sigma Grade
grade
Sigma Grade
grade
Sigma Grade
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥95%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)