Przejdź do
C1052
Cellulose Azure
cellulase substrate
Synonim(y):
Cellulose-azure
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2930,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
eCl@ss:
32160703
2930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
General description
Cellulose azure is an insoluble cellodextrin together with water soluble reactive dye.
Application
Cellulose Azure has been used as a substrate for determining cellulase activity. It has also been used as a supplement in Modified Melin-Norkrans (MMN) medium for determining the lignocellulolytic activity of the fungi.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3020FLUH99C9A7AA
description
cellulase substrate
description
chitinase substrate
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)