Przejdź do
C3020
Chitin azure
chitinase substrate
Synonim(y):
Colloid chitin azure
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
storage temp.
room temp
General description
A substrate for chitinase
Chitin azure is sensitive, feasible and reproducible low cost substrate, which is used for the assay of chitinase activity.
Application
Chitin azure has been used as a substrate to determine chitinase activity.
Other Notes
Chitin from crab shells covalently linked with Remazol Brilliant Violet 5R (RBV) dye.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1052K85001046351
Azure B United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1046351
Azure B
description
chitinase substrate
description
cellulase substrate
description
suitable for use as a protease substrate
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this compound stored at room temperature?
    1 answer
    1. Yes, the Chitin Azure substrate may be stored at room temperature.