Przejdź do
C1099
Caspase 8 human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (C-terminal histidine tagged), buffered aqueous solution, ≥1,000 units/mg protein
Synonim(y):
FLICE, MASH, Mch5
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
recombinant
expressed in E. coli (C-terminal histidine tagged)
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥1,000 units/mg protein
mol wt
~30 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CASP8(841)
General description
Human recombinant C−terminal histidine tagged caspase 8 is expressed as the truncated pro-caspase 8 (amino acids 213−496). It is a fully active protein consisting of 18 kDa and 12.4 kDa subunits; the 12.4 kDa subunit contains the histidine tag.
Biochem/physiol Actions
Caspase 8 is at the top of the hierarchy of the caspase cascade and is considered an initiator caspase.
Caspase 8 is at the top of the hierarchy of the caspase cascade and is considered an initiator caspase. It exists in the cell as an inactive 55 kDa proenzyme. It is converted to the active form, consisting of 18 kDa and 11 kDa subunits, upon its recruitment to the cytoplasmic domain of activated death receptors such as CD95 or TNFR via the adapter protein FADD. The activation of the proenzyme is triggered by the protein′s aggregation, which leads to auto- or transprocessing. Caspase 8 activates downstream caspases (caspases 3, 6, and 7) that cleave key cellular substrates and lead to apoptotic death of the cells.
Physical form
Solution in 10% sucrose containing 20 mM Tris-HCl, 150 mM imidazole-HCl, pH 8.0, 20 mM 2-mercaptoethanol, 500 mM NaCl, 2.5 mM EDTA, and 0.1% CHAPS.
Other Notes
One unit will cleave 1.0 nmol of Ac-Ile-Glu-Thr-Asp-pNA per min at pH 7.4 at 25 °C.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)